missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epoxyazadiradion, TRC

Artikelnummer. 30007071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007071 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5900181MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18385-59-6
Summenformel C28 H34 O6
Molekulargewicht (g/mol) 466.56
Synonym Nimbinin, 14,15-Epoxy-14H-cyclopenta[a]phenanthrene, 24-norchola-1,20,22-triene-3,16-dione deriv., Azadiradione 14β,15β-Epoxide
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)[C@H]5O[C@@]45[C@]13C)c6cocc6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Epoxyazadiradione
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H34O6/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)22(31)23-28(26,34-23)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-21,23H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21-,23-,25-,26+,27+,28-/m1/s1
Formelmasse 466.2355
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.