Learn More
Consort™ Epoxy Sealed Standard pH Electrodes
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Standard pH Electrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For pH, conductivity, dissolved oxygen, temperature |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |