Learn More
Hach Lange™ Epoxy IntelliCAL PHC201 Standard Gel Filled pH Electrode
Beschreibung
Length: 200mm
Spezifikation
Spezifikation
| Diaphragma | Keramikstift |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | pH-Elektrode |
| Art der Fülllösung | Nicht nachfüllbares Gel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HQd series Laboratory and Portable meters |
| Enthält | Intellical PHC201 Standard pH probe, calibration certificate, and Basic User Manual. |
| Sonde | Standard |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Mehr anzeigen |