Learn More
Fisherbrand™ Braune pH-Elektrode mit Epoxid-Körper
Click to view available options
Typ:
Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Proben mit organischen Verbindungen, Proteinen, Schwermetallen oder Verbindungen, die mit Silber reagieren (z. B. Sulfid, Bromid, Iodid) wird ein Doppel-Diaphragma empfohlen
- Alle Elektroden werden mit einer abnehmbaren Leitung oder mit angeschlossenem Kabel/Verbindungsstück geliefert
- Für alle Brinkmann, Metrohm und Schott Titriersysteme, die sich auf dem Markt befinden
- Der Elektrodenkörper hat einen Glasschliff, der auf diese Titriergefäße passt
- Ionics und Tytronics Titratoren können mit der gleichen Elektrode ohne den Schliff ausgestattet werden
- Jede dieser Ausführungen kann abhängig von der Titriereinheit bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Braune pH-Elektrode mit Epoxid-Körper |
| Typ | Elektrode |