Beschreibung
- Holds up to 195 mL reagent
- Tapered shape for full reagent recovery
- Available as tempered version (cooling or warming)
- Modules to increase tip space
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 195 mL |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Low Profile Reservoir |
| Verpackung | 4 x 5 reservoirs |
| Kanäle | 96 |
| Anzahl Wells | 96 cavities |