Learn More
R&D Systems™ Eplerenone
Beschreibung
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eplerenone |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 414.5 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 417.516 |