Learn More
Thermo Scientific™ EpiSerf Medium
Beschreibung
Das Wachstum und die Morphologie sind vergleichbar mit denen der gleichen Zellen in einem klassischen Medium, das mit fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt wurde. Gibco™ Episerf Medium ist eine vertrauliche Formulierung, die L-Glutamin und 2 g/l Gesamtprotein enthält.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren geeignet.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ EpiSerf Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO, VERO, MDCK, MDBK |
| Zelltyp | Epithelzellen |
| Klassifikation | serumfrei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Serum-freies Medium (SFM) |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot |
| Mehr anzeigen |