Learn More
Epirubicinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18071100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18071100 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18071100 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0307.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Epirubicinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epirubicin Hydrochloride
CAS 56390-09-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Epirubicin Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H29 N O11 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4'-Epidoxorubicin hydrochloride, 4'-epi-Adriamycin hydrochloride, Ellence, Epidoxorubicin hydrochloride, Epirubicin hydrochloride, Farmorubicin, Pharmorubicin, (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-l-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-
InChI-Formel InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC-Name (7S,9S)-7-[(2R,4S,5R,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 579.98
Menge 100 mg
Formelmasse 579,1507 g/mol