Learn More
Epinastin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138113 100 mg 100 Milligramm
30135454 5 mg 5 Milligramm
30004278 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE588560100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108929-04-0
Summenformel C16 H15 N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 285.77
Synonym (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
IUPAC-Name (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-Dibenzo[c,f]Imidazo[1,5-a]Azepin-3-Aminhydrochlorid
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epinastine hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Formelmasse 285.1033