Learn More
Gibco™ EpiLife™ CF/PRF Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10155734
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10155734
Marke: Gibco™ MEPICFPRF500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
EpiLife™ CF/PRF-Kit
Ein steriles Flüssigmedium für die langfristige, Serum-freie Kultivierung humaner epidermaler Keratinozyten und humaner Hornhaut-Epithelzellen. EpiLife™ CF⁄PRF wird ohne Calciumchlorid und Phenolrot zubereitet. Da dieses Produkt phenolrot-frei ist, eignet es sich ideal für Onkologiestudien und für die Verwendung bei der Fluoreszenzmikroskopie. EpiLife™ erweitert die In-vitro-Lebensdauer humaner epidermaler Keratinozyten im Vergleich zu anderen Serum-freien Mediensystemen. Bei der Zelldifferenzierung erfordert das Basalmedium vor der Anwendung die Zugabe von Kalzium und eine entsprechende Wachstumsergänzung. Dieses Basismedium umfasst keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs und enthält essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze. Es enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. EpiLife™ Medium ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2 und 95 % Luft ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Keratinozyten, Epithelzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Form Flüssig
Produkttyp CF/PRF Kit
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven HEPES
Ohne Additive Kein Phenolrot, Kein Calciumchlorid
Produktlinie Cascade Biologics, EpiLife
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur