Learn More
(-)-Epigallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Epigallocatechin |
| CAS | 970-74-1 |
| Farbe | Rosa |
| Summenformel | C15H14O7 |
| MDL-Nummer | MFCD00075939 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol |
| InChI-Schlüssel | XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N |
| SMILES | C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol |
| Mehr anzeigen |