Learn More
Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944761 10 L Plastikeimer 10 Liter
10071080 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10615922 1 L Glasflasche 1 Liter
10794221 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11944761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117780100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-89-8
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)Oxiran
SMILES C1C(O1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epichlorohydrin
Schmelzpunkt -57.0°C
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4365 to 1.4385
Menge 10 L
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene
Viskosität 1.12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit