Learn More
Epikamphor, TRC
Artikelnummer. 30380098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380098 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE88299025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Epicamphor
CAS 10292-98-5
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10 H16 O
Menge 25 mg
Synonym Epicamphor
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC-Name (1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.233
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) >95