Learn More
epi-Laktose, TRC
Artikelnummer. 30137009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137009 25 mg 25 Milligramm
17988324 10 mg 10 Milligramm
17909464 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL11410025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50468-56-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.3
Synonym 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-mannose, Epilactose;
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epilactose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11-,12+/m1/s1
Formelmasse 342.12
Reinheit (%) >95%