Learn More
Invitrogen™ EPHB1 rekombinantes humanes Protein
EPHB1 ist eine Rezeptor-Tyrosin-Kinase, die zur Ephrin-Rezeptorfamilie gehört.
Marke: Invitrogen™ PV4100
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Mitglieder der Eph-Familie der Kinasen spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, einschließlich der Entwicklung des Nervensystems, der Angiogenese und der Bildung und Reifung neuraler Synapsen.
Spezifikation
NP_004432 | |
Gefroren | |
60.3 kDa | |
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden. | |
Zytoplasmisch | |
EPH-Rezeptor-Kinase-Familie | |
Ja | |
Baculovirus |
Protein Biology, Enzyme & Protein Activity Assays, Kinase Activity, Protein Assays and Analysis | |
50 mM Tris-HCl, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin | |
1 mg | |
RUO - Nur für Forschungszwecke | |
EPHB1, HEK6 | |
Mensch | |
GST-Markierung | |
Kinaseassay |