missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EPG5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15794721 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15794721 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15794721 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA556819

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VGRELLGTIT AVHPEIISVL LDRVQETIDQ VGMVSLYLFK ELPLYLWQPS ASEIAVIRDW LLNYNLTVVK NKLACVILEG LNWGFAKQAT LHLDQAVHAE VALMVLEAYQ KYLAQKPYAG ILSESMKQV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 89%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EPG5
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen EPG5
Gen-Zugriffsnummer Q9HCE0
Gen-Alias 4732475F16; 5430411K18Rik; AI661957; AW456499; Ectopic P granules protein 5 homolog; ectopic P-granules autophagy protein 5 homolog; ectopic P-granules autophagy protein 5 homolog (C. elegans); Epg5; HEEW1; HEEW1 antibody; hEPG5 antibody; Kiaa1632; mKIAA1632; RGD1306286; VICIS
Gensymbole EPG5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human EPG5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92423).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57724
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.