Learn More
Velp Scientifica™ EPDM Tube
Artikelnummer. 12885513 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
11,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12885513 11,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12885513 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. 10002412
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Velp Scientifica™ EPDM Tube for use with Hydrolysis Unit.
  • Spare tubing for Hydrolysis Unit
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HU6 Hydrolyseeinheit
Produkttyp Tube
Material EPDM
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 6.4 mm Diameter
Länge (metrisch) 11,2 mm