Beschreibung
Das Verpacken von Tricorn-Säulen wird mithilfe eines Tricorn-Verpackungsverbindungsstücks und des entsprechenden Glasröhrchens vereinfacht. Das Tricorn-Dichtungsset enthält ein Verpackungsverbindungsstück und zwei EPDM-O-Ringe. Verpackungsverbindungsstücke sind in drei Größen für die Verwendung mit Röhrchen verschiedener Innendurchmesser erhältlich: 5-5 für5 mm-Röhrchen auf beiden Seiten, 5-10 für ein 5 mm-Röhrchen auf der einen und ein 10 mm-Röhrchen auf der anderen Seite und 10-10 für 10 mm-Röhrchen auf beiden Seiten.
- Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
- Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
- Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | Tricorn |
| Typ | Verpackungsanschluss |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Enthält | 1 x Verbindungsstück, 2 x O-Ring 12 x 1 mm (EPDM) |
| Material | EPDM, Polypropylen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10/10 mm |