Learn More
Cytiva Säulenverbinder aus EPDM/Polypropylen
Artikelnummer. 10337699 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/10 mm
5/10 mm
5/5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10337699 5/10 mm -
10764392 5/5 mm 1 Stück
10597320 10/10 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337699 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18115322
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden
Das Verpacken von Tricorn-Säulen wird mithilfe eines Tricorn-Verpackungsverbindungsstücks und des entsprechenden Glasröhrchens vereinfacht. Das Tricorn-Dichtungsset enthält ein Verpackungsverbindungsstück und zwei EPDM-O-Ringe. Verpackungsverbindungsstücke sind in drei Größen für die Verwendung mit Röhrchen verschiedener Innendurchmesser erhältlich: 5-5 für5 mm-Röhrchen auf beiden Seiten, 5-10 für ein 5 mm-Röhrchen auf der einen und ein 10 mm-Röhrchen auf der anderen Seite und 10-10 für 10 mm-Röhrchen auf beiden Seiten.
  • Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
  • Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
  • Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Tricorn
Typ Verpackungsanschluss
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Enthält 1 x Verbindungsstück 2 x O-Ring, 7 x 1 mm (EPDM), 2 x O-Ring 12 x 1 mm (EPDM)
Material EPDM, Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) 5/10 mm