Learn More
Thermo Scientific™ EPD – Elektronische Personendosimeter
Artikelnummer. 11977897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
EPD Mk2 elektronisches Personen-Dosimeter, Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
11977897 EPD Mk2 elektronisches Personen-Dosimeter, Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11977897 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EPD/1/62920/120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt wurde eingestellt und durch das elektronische EPD TruDose Personal Dosimeter ersetzt.
Dieses Produkt wurde eingestellt und durch das elektronische EPD TruDose Personal Dosimeter ersetzt.
Die EPD-Produktlinie umfasst:
Thermo Scientific™ EPD Mk2™ Elektronisches Personendosimeter
  • Hervorragende Reaktion auf Gamma-, Beta- und Röntgenstrahlung.
  • Einzelnes unabhängiges Dosimeter oder Teil eines umfassenden Systems zur Überwachung der Strahlendosis wie z.B. webREMS oder ViewPoint Enterprise.
  • Fortgeschrittene Strahlungsmessleistung, 15 keV bis 10 MeV, in einem kleinen, leichten Gerät.
  • Laut vergleichender Untersuchung aktiver Personendosimeter der IAEA (IAEA-TECDOC-1564) das vollständigste Dosimeter.
  • Multidetektor-Technologie.
  • Hervorragende Strom- und Batterieüberwachungsfunktion.
  • Lauter, konfigurierbarer akustischer Alarm.
  • Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
  • Gut ablesbares Display, optional mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Robuster Batteriedeckel und sichere Befestigungsklammer.
  • Zuverlässige LCD-Anzeige und hochwertiges Gehäuse.
Thermo Scientific™ EPD N2™ Elektronisches Personendosimeter
  • Hervorragende Leistung in gemischten Gamma-/Neutronenfeldern und bei der Messung niedriger Strahlendosen.
  • Hohe Strahlungsmessleistung, 20 keV bis 10 MeV (Photon), thermisch (0,025 eV) bis 15 MeV (Neutron).
  • Multidetektor-Technologie.
  • Direkte Anzeige der Umgebungsäquivalentdosis Hp(10) für Neutronen und Photonen.
  • Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
  • Kompatibel mit aktuellen oder aufrüstbaren Thermo Scientific EPD-Lesegeräten, -Software und -Zubehör.
Thermo Scientific™ EPD G Elektronisches Personendosimeter
  • Hervorragende Reaktion auf Gamma- und Röntgenstrahlung.
  • Fortgeschrittene Strahlungsmessleistung, 15 keV bis 10 MeV, in einem kleinen, leichten Gerät.
  • Multidetektor-Technologie.
  • Hervorragende Strom- und Batterieüberwachungsfunktion.
  • Lauter, konfigurierbarer akustischer Alarm.
  • Hervorragende Unanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
  • Gut ablesbares Display, optional mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Robuster Batteriedeckel und sichere Befestigungsklammer.
  • Zuverlässige LCD-Anzeige und hochwertiges Gehäuse.
  • Kompatibel mit dem Thermo Scientific EPD Teleadapter für drahtlosen Betrieb.
Thermo Scientific™ EMDS3™ Wartungsdatenbanksystem
  • Erstellung von Referenz-Kalibrierdaten aus neuem Datenbestand.
  • Zuweisung des Datenbestands zu durch den Anwender definierbaren Arbeitsbereichen oder Orten.
  • Klartext-Fehlerdiagnose und -berichte in einfachen, unmissverständlichen Worten.
  • Nachverfolgung der Geräte, die zur Reparatur oder Wartung versendet werden.
  • Schnittstelle zu Kalibrierungsprüfverfahren für externe Bestrahlungseinheiten.
  • Vollständige automatische Integration mit dem Thermo Scientific™ Auto Irradiator.
  • Erstellung von Kalibrierungsprüfberichten.
Thermo Scientific™ Externes EPD-Alarmmodul
  • Externes Dreifach-Alarmmodul für das elektronische Personendosimeter EPD Mk2 .
  • Die LED des EPD aktiviert über einen Glasfaseranschluss den akustischen Alarm und den Vibrationsalarm.
  • Leicht zu befestigende optionale Hörmuschel für zusätzlichen akustischen Alarm.
  • Geeignet zum Anschluss an eine Anschlussbuchse für externen akustischen Alarm.
Thermo Scientific™ EPD-Lesegeräte für das elektronische Personendosimeter EPD Mk2
IrDA-Lesegerät: Büroumgebungen und mobile Anwendungen
ACT-5 Desktop-Lesegerät: Für anspruchsvolle Umgebungen und Situationen, in denen nur ein einziges spezifisches EPD vom Lesegerät erkannt werden kann
ACT-4 Desktop-Lesegerät mit Tastatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alarme Dual Hp (10) dose and dose rate alarms, Hp (0.07) dose and dose rate alarms; typically 98 dB(A) at 20 cm with multiple modes
Genauigkeit Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%
Akkutyp Either single AA battery 1.5 V alkaline cell for up to 30 weeks continuous operation or 3.6 V lithium for typically five to 10 months continuous operation (interchangeable) (depending on battery type)
Beschreibung EPD Mk2 elektronisches Personen-Dosimeter, Grau
Produkttyp Personal Dosimeter
Dosisbereich 0 to > 400 Rem/hr
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Tiefe (metrisch) 85 mm
Relative Luftfeuchtigkeit 20 to 90%, Non-condensing
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 15°F to 105°F
Betriebstemperatur (metrisch) -10°C to +40°C
Gewicht (angloamerikanisch) 3.2 oz. (including battery and clip)
Gewicht (metrisch) 95 g (including battery and clip)
Breite (angloamerikanisch) 2.48 in.
Breite (metrisch) 63 mm
Erhöhte radiologische Leistung 0.015 to 10 MeV
Farbe Gray
Empfindlichkeit Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%