missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1373, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 4072-MSM13-P0

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910418

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Epcam / CD326
Cell surface
EGP40/1373
Unconjugated
NP_002345
Mouse
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
HT29 cells or Ovarian carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote