Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1373, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4072-MSM13-P1
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15920418
  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Epcam / CD326
Cell surface
EGP40/1373
Unconjugated
NP_002345
Mouse
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
HT29 cells or Ovarian carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.