Learn More
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Artikelnummer. 31745551 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
40 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31745551 40 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31745551 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 3328952813
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material Glass
Sterilität Sterile
Volumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlusstyp Crimp Cap with Stopper
Menge 500 Pk.
Fit for Purpose Certified Quality
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Vial