Learn More
EPA VOC-Zusatzstoffgemisch 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317398 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317398 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA09000012ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
CAS 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1, 75-15-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Butanone 2000 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 2000 μg/mL∣2-Hexanone 2000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 μg/mL∣Acetone 2000 μg/mL∣Carbon disulfide 2000 μg/mL∣Methyl iodide 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL