Learn More
Thermo Scientific™ EPA, TOC, Szintillationsfläschchen und Verschlüsse
Artikelnummer. 11357371
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Transparent
Weiß
Beschreibung:
24-400 EPA Schraubfläschchen, 40 ml
EPA 24-400 Schraubverschluss
EPA-Schraubfläschchen, vormontiertes Kit
EPA-Schraubfläschchen/Septen/Verschlusskappen, 40 ml
Fläschchen mit Folienverschlusskappen
Komfort-Kit für EPA-Schraubfläschchen
TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 10 ppb TOC, 40 ml
TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 20 ppb TOC, 40 ml
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11357371
Marke: Thermo Scientific™ 20EPSVCA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung sind Thermo Scientific EPA-Schraubfläschchen in drei Levels erhältlich: Level 300, 200 und 100.
Wählen Sie das richtige Fläschchen für Wasseranalyse-Anwendungen nach EPA-Richtlinien. Thermo Scientific™ Komfort-Kits für EPA-Schraubfläschchen sind als vormontierte und unmontierte Komfort-Kits erhältlich und sparen Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Auswahl stehen Level 100, 200 (vorgereinigt) oder 300 (vorgereinigt und zertifiziert) EPA-Fläschchen aus Klar- oder Braunglas mit einem Gesamtfassungsvermögen von 20 ml bzw. 40 ml. Vormontierte Kits enthalten Fläschchen mit bereits vormontierten Verschlusskappen und Septa Unmontierte Komfort-Kits enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen und Septa in Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Level 100 EPA-Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
National Komfort-Kits für EPA-Schraubfläschchen werden empfohlen für die separate Wasserentnahme gemäß EPA 40 CFR 136, „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und nach EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser).
Level 200 vorgereinigte Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 200 Produkte sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Level 300 vorgereinigt und zertifiziert
Labor zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von „Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers“ (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Level 300 Analysezertifikat wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung von Level 300 Produkten enthält ein Analysezertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fläschchen mit Folienverschlusskappen
Farbe Transparent
Material Glas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Wasseranalyse entsprechend EPA-Richtlinien
Anzahl pro Packung 500
Verschlusstyp Schraubverschluss (zusammengesetzt) mit Septum
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.