Learn More
EPA-Methode 8270 Nitrosamingemisch 339 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 59-89-2, 55-18-5, 924-16-3, 10595-95-6, 100-75-4, 930-55-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Nitrosomorpholine∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4-Nitrosomorpholine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 2000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 2000 μg/mL |