Learn More
EPA-Methode 8270 Kalibrierung nach Klasse Gemisch 4 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312374
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312374 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312374 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000440DI
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
CAS 99-35-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 56-57-5, 98-86-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3,5-Trinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 2000 μg/mL∣Acetophenone 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Phenacetin 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL∣Safrole 2000 μg/mL