Learn More
EPA-Methode 8270 B/N Ersatzmischung 5000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 5 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324735 5 x 5 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324735 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRESY09000008DI
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 5 x 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL