Learn More
EPA-Methode 8270 Säureersatzmischung 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325713 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325713 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA09000006ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5
CAS 118-79-6, 367-12-4, 4165-62-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 2000 μg/mL∣2-Fluorophenol 2000 μg/mL∣Phenol-d5 2000 μg/mL