Learn More
EPA-Methode 8260 VOC-Gemisch 565 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene |
| CAS | 544-10-5, 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene |
| Versandbedingung | -18 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Chlorohexane (Hexylchloride) 200 μg/mL∣2-Butanone 200 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 200 μg/mL∣2-Hexanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Acetone 200 μg/mL∣Acrylonitrile 200 μg/mL∣alpha-Methylstyrene 200 μg/mL∣Carbon disulfide 200 μg/mL∣Cyclohexane 200 μg/mL∣Dimethyl sulfide 200 μg/mL∣Isoprene 200 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 200 μg/mL∣Methyl Acetate 200 μg/mL∣Methyl Disulfide 200 μg/mL∣Methyl iodide 200 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 200 μg/mL∣Methylcyclohexane 200 μg/mL∣n-Hexane 200 μg/mL∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 200 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?