Learn More
EPA-Methode 8260 Systemleistungsprüfungssubstanzen Mischung 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| CAS | 79-34-5, 75-34-3, 108-90-7, 74-87-3, 75-25-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL |