Learn More
EPA-Methode 8260 Sauerstoffhaltige Mischung 2000-10000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8, 919-94-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣tert-Amyl-ethyl ether |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert-Amyl-ethyl ether 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL |