Learn More
EPA-Methode 8260 Interne Standardmischung 2500 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 363-72-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2500 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2500 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2500 μg/mL |