Learn More
EPA-Methode 8141 Organophosphor-Pestizidmischung 427 200 μg/ml in n-Hexan:Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326046 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326046 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000427AH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep
CAS 60-51-5, 2104-64-5, 121-75-5, 6923-22-4, 107-49-3, 56-38-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexan/Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dimethoate 200 μg/mL∣EPN 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Monocrotophos 200 μg/mL∣O,O-TEPP 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Sulfotep 200 μg/mL