Learn More
EPA-Methode 8041 Phenolgemisch 417 2000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Dinoseb |
| CAS | 58-90-2, 95-95-4, 105-67-9, 51-28-5, 87-65-0, 95-57-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Dinoseb |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isopropanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Dinoseb 2000 μg/mL |