Learn More
EPA-Methode 8020 Aromatische VOC-Mischung 416 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317956 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317956 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000416ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Chlorobenzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL