Learn More
EPA-Methode 8015 Nicht halogenierte VOC-Mischung 410 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312454 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312454 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000410ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol
CAS 78-93-3, 108-10-1, 60-29-7, 64-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Butanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Diethylether 200 μg/mL∣Ethanol 200 μg/mL