Learn More
EPA-Methode 8015 Arizona Kalibrierstandardmischung 239 5000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327746 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327746 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000239DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
CAS 68334-30-5, 329050-13-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) No. 2 Diesel Oil 5000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 5000 μg/mL