Learn More
EPA-Methode 8010 Halogenierte VOC-Gemische 2 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30309644 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309644 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA08010200ME
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene
CAS 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 96-18-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Umweltanalytik
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2,3-Trichloropropane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromomethane 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL