Learn More
EPA-Methode 625 SV Kalibriergemisch 660 1000 μg/ml in Benzol:Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314836 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314836 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000660BD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
CAS 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 88-06-2, 120-83-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Benzol/Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 1000 μg/mL∣2-Chlorophenol 1000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 μg/mL∣2-Nitrophenol 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 1000 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Acenaphthene 1000 μg/mL∣Acenaphthylene 1000 μg/mL∣Anthracene 1000 μg/mL∣Azobenzene 1000 μg/mL∣Benz[a]anthracene 1000 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 1000 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 1000 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 1000 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 1000 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 1000 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 1000 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 1000 μg/mL∣Carbazole 1000 μg/mL∣Chrysene 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 1000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Fluoranthene 1000 μg/mL∣Fluorene 1000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 1000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 1000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 1000 μg/mL∣Hexachloroethane 1000 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 1000 μg/mL∣Isophorone 1000 μg/mL∣Naphthalene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL∣Phenanthrene 1000 μg/mL∣Phenol 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Pyrene 1000 μg/mL