Learn More
EPA-Methode 625 Gemisch 247 1000-2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320836 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320836 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000247DI
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 4901-51-3, 58-90-2, 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 121-14-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣3-Chlorophenol 2000 μg/mL∣4-Chlorophenol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣n-Decane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL