Learn More
EPA-Methode 625/8270 Verbundwerkstoffmischung 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| CAS | 91-57-6, 88-74-4, 99-09-2, 106-47-8, 100-01-6, 62-53-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |