Learn More
EPA-Methode 624/625 Abstimmungsstandards Mischung 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309120 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309120 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000281DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
CAS 92-87-5, 50-29-3, 5074-71-5, 87-86-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-Benzidine 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL