missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPA-Methode 622.1 Pestizidmischung 392 1000 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30327278
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327278 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30327278 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000392MB

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin
CAS 3244-90-4, 97-17-6, 52-85-7, 122-14-5, 944-22-9, 732-11-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aspon 1000 μg/mL∣Dichlofenthion 1000 μg/mL∣Famphur 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Fonofos 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Thionazin 1000 μg/mL
Name des Produkts
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.