Learn More
EPA-Methode 610-Zusätze PAH Mischung 446 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325663 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325663 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000446DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene
CAS 56-49-5, 194-59-2, 205-82-3, 224-42-0, 192-65-4, 189-55-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole 1000 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,e)pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo(A,I)Pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]pyrene 1000 μg/mL