Learn More
EPA-Methode 608.3 DCB/TCMX-Surrogatmischung 200 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceton |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 200 μg/mL∣PCB No. 209 200 μg/mL |