missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPA-Methode 603/8030, VOA-Durchstechflasche, konserviert auf pH 4 - 5, 72 Stück/Karton Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30328741
Ansicht ändern
Click to view available options
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile:
Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile unitSize
30328741 Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30328741 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000027
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
CAS 7558-80-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel H2NaO4P
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dihydrogen Monosodium Phosphate, Dihydrogen Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate (NaH2PO4), Monosodium Dihydrogen Orthophosphate, Monosodium Hydrogen Phosphate, Monosodium Phosphate, Sodium Dihydrogen Monophosphate, Sodium Dihydrogen Orthophosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Hydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Monobasic Phosphate, Sodium Monobasic Phosphate (NaH2PO4), Sodium Orthophosphate Monobasic, Sodium Phosphate (Na(H2PO4)), Sodium Phosphate, Monobasic, Sodium primary phosphate
SMILES [O-]P(O)(O)=O.[Na+]
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.