Learn More
EPA-Methode 556 Carbonylgemisch 457 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311285 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311285 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000457AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde
CAS 111-71-7, 75-07-0, 100-52-7, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣Glyoxal 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣Pyruvaldehyde 1000 μg/mL