Learn More
EPA-Methode 552 Halogeniertes Essigsäuregemisch 80-800 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324480 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324480 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000362MB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dichloroacetic acid 80 μg/mL∣Bromoacetic acid 120 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 120 μg/mL∣Dibromoacetic acid 120 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 200 μg/mL∣Chloroacetic acid 800 μg/mL∣Tribromoacetic acid 800 μg/mL