Learn More
EPA-Methode 552.3 2-Brombutansäure 10000 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311609 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311609 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010313MB
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromobutanoic acid
CAS 80-58-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-bromobutanoic acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H7 Br O2
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2-bromo-, Butyric acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromobutanoic acid, (RS)-2-Bromobutyric acid, (RS)-α-Bromobutyric acid, (±)-2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutyric acid, (±)-α-Bromobutanoic acid, 2-Bromobutyric acid, DL-2-Bromo-n-butyric acid, DL-α-Bromobutyric acid, NSC 8024, α-Bromo-n-butyric acid, α-Bromobutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCC(Br)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Brombutansäure
Solvent or Matrix MTBE
Molekulargewicht (g/mol) 167
Menge 1 mL
Formelmasse 165.9629 g/mol